Merck
73022
Sigma-Aldrich
2,6-Diisopropylphenylimido-neophylidene[(S)-(−)-BIPHEN]molybdenum(VI)
ringclosing metathesis catalyst, ≥95.0% (C)
Szinonimák:
(S)-Schrock-Hoveyda Catalyst
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C46H61MoNO2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
755.92
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
≥95.0% (C)
form
solid
funkcionális csoport
phenyl
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CC(C)c1cccc(C(C)C)c1N=[Mo]2(Oc3c(cc(C)c(C)c3-c4c(C)c(C)cc(c4O2)C(C)(C)C)C(C)(C)C)=CC(C)(C)c5ccccc5
InChI
1S/C24H34O2.C12H17N.C10H12.Mo/c1-13-11-17(23(5,6)7)21(25)19(15(13)3)20-16(4)14(2)12-18(22(20)26)24(8,9)10;1-8(2)10-6-5-7-11(9(3)4)12(10)13;1-10(2,3)9-7-5-4-6-8-9;/h11-12,25-26H,1-10H3;5-9H,1-4H3;1,4-8H,2-3H3;/q;;;+2/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YLWIQLXPHIAIEN-UHFFFAOYSA-L
Kiszerelés
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Egyéb megjegyzések
Catalyst for the enantioselective olefin metathesis
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
D. S. La et al.
Journal of the American Chemical Society, 120, 9720-9720 (1998)
G.S. Weatherhead et al.
Tetrahedron Letters, 41, 9553-9553 (2000)
D S La et al.
Journal of the American Chemical Society, 123(32), 7767-7778 (2001-08-09)
Studies regarding the first examples of catalytic asymmetric ring-opening metathesis (AROM) reactions are detailed. This enantioselective cleavage of norbornyl alkenes is followed by an intermolecular cross metathesis with a terminal olefin partner; judicious selection of olefin is required so that