Merck
900521
Sigma-Aldrich
Chlorobenzene
anhydrous, ZerO2®, 99.8%
Szinonimák:
Chlorobezene ZerO2®, Degassed and low oxygen chlorobenze
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C6H5Cl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
112.56
Beilstein:
605632
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12191501
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.04
grade:
ZerO2®
Teszt:
99.8%
bp:
132 °C (lit.)
gőznyomás:
11.8 mmHg ( 25 °C)
grade
ZerO2®
Minőségi szint
gőzsűrűség
3.86 (vs air)
gőznyomás
11.8 mmHg ( 25 °C)
Teszt
99.8%
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
1178 °F
minőség
anhydrous
robbanási határérték
7.1 %
szennyeződések
≤0.005% water
water
törésmutató
n20/D 1.524 (lit.)
pH
7
bp
132 °C (lit.)
mp
−45 °C (lit.)
sűrűség
1.106 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Clc1ccccc1
InChI
1S/C6H5Cl/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MVPPADPHJFYWMZ-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
ZerO2 products are rigorously degassed with highly pure inert gas providing solvents and solutions (anhydrous if specified) with very low residual oxygen content.
Jogi információk
ZerO2 is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
80.6 °F
Lobbanási pont (C)
27 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)