Fontos dokumentumok
JKA5078
HO-PEG-NHS
average MN 5,000, cross-linking reagent amine reactive
Szinonimák:
HO-PEG-NHS, Hydroxyl-PEG-NHS Ester, Polyethylene glycol
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
HO-PEG5K-NHS, average Mn 5,000
Forma
solid
molekulatömeg
average Mn 5,000
reakcióalkalmasság
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: amine reactive
polimer felépítés
shape: linear
functionality: heterobifunctional
tárolási hőmérséklet
−20°C
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)