Merck
JKA5143
Sigma-Aldrich
HS-PEG-NH2
average MN 2,000, HCl Salt, cross-linking reagent thiol reactive, cross-linking reagent carboxyl reactive
Szinonimák:
HS-PEG-NH2, Polyethylene glycol
About This Item
Lineáris képlet:
HS(CH2CH2O)nCH2CH2NH2HCl
UNSPSC kód:
12162002
NACRES:
NA.23
product name
HS-PEG2K-NH2, HCl Salt, average Mn 2,000
form
solid
molekulatömeg
average Mn 2,000
reakcióalkalmasság
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: carboxyl reactive
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: thiol reactive
polimer felépítés
shape: linear
functionality: heterobifunctional
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Thiol PEG Amine. HS is thiol reactive and NH2 is stable and can be activated.
Alkalmazás
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
Jogi információk
Product of JenKem Technology
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Zhang, Z., et al.
Biosensors And Bioelectronics, 59 (2014)