Fontos dokumentumok
8.21215
Sigma-Aldrich
Divinyl sulfone
(stabilised) for synthesis
Szinonimák:
Divinyl sulfone, Vinyl sulfone
About This Item
Lineáris képlet:
(CH2=CH)2SO2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
118.15
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352119
EC index szám:
201-057-6
NACRES:
NA.22
gőznyomás
1.05 hPa ( 25 °C)
Minőségi szint
Teszt
≥98.0% (GC)
form
liquid
hatékonyság
32 mg/kg LD50, oral (Rat)
22 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
bp
234.3 °C/1013 hPa
mp
-26 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point 102 °C
sűrűség
1.18 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
2-8°C
InChI
1S/C4H6O2S/c1-3-7(5,6)4-2/h3-4H,1-2H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AFOSIXZFDONLBT-UHFFFAOYSA-N
Analízis megjegyzés
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.177 - 1.181
Identity (IR): passes test
The material is stabilised with hydroquinone. At time of analytical testing a content of >300 ppm stabiliser was determined.
Piktogramok
CorrosionSkull and crossbones
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
215.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
102 °C - closed cup