Merck
JKA4095
Sigma-Aldrich
Alkyne-PEG5K
average Mn 5,000, alkyne
Szinonimák:
Alkyne-PEG-Alkyne, Polyethylene glycol
About This Item
Lineáris képlet:
HCCCH2NHCOCH2O(CH2CH2O)nCH2CH2OCH2CONHCH2CCH
UNSPSC kód:
12162002
NACRES:
NA.23
product name
Alkyne-PEG5K-Alkyne, average Mn 5,000
form
solid
molekulatömeg
average Mn 5,000
reakcióalkalmasság
reagent type: cross-linking reagent
reaction type: click chemistry
polimer felépítés
shape: linear
functionality: homobifunctional
Általános leírás
Alkyne-PEG-Alkyne. Click PEG crosslinking reagent for reaction with azide groups.
Alkalmazás
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
Jogi információk
Product of JenKem Technology
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
Highlighting existing and novel fabrication methods for both, solid and hydrogel-based scaffold for tissue engineering applications.