Fontos dokumentumok
476234
2-Allyloxyethanol
98%
Szinonimák:
Ethylene glycol allyl ether
Teszt
98%
törésmutató
n20/D 1.436 (lit.)
bp
159 °C (lit.)
sűrűség
0.955 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
C=CCOCCO
InChI
1S/C5H10O2/c1-2-4-7-5-3-6/h2,6H,1,3-5H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GCYHRYNSUGLLMA-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Alkalmazás
- Technological Aspects of Synthesis of Poly (ethylene glycol) Mono-1-propenyl Ether Monomers: This study investigates the isomerization reactions of 2-allyloxyethanol among other compounds, aiming to optimize synthesis processes for industrial applications (M Urbala, Polish Journal of Chemical Technology, 2020).
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
150.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
66 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Monomers for ophthalmic use aim for purity, reliability, and comfort, driving innovation for affordable contact lenses.