Merck
15961
Sigma-Aldrich
O,O′-Bis[2-(N-Succinimidyl-succinylamino)ethyl]polyethylene glycol
average MN 3,000, cross-linking reagent amine reactive, NHS ester
Szinonimák:
Polyethylene glycol, α,ω-Bis-NHS-PEG, Di(N-succinimidyl) PEG-diacid, PEG-bis(N-succinimidyl succinate)
About This Item
CAS-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12162002
NACRES:
NA.23
Terméknév
O,O′-Bis[2-(N-Succinimidyl-succinylamino)ethyl]polyethylene glycol, 3,000
Minőségi szint
Forma
powder
molekulatömeg
average Mn 3,000
reakcióalkalmasság
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: amine reactive
Ω-end
NHS ester
α-end
NHS ester
polimer felépítés
shape: linear
functionality: homobifunctional
tárolási hőmérséklet
−20°C
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
Hydrogel-based biomaterials for cell delivery and tissue regeneration applications are discussed.