Merck
803650
Sigma-Aldrich
SBAP (succinimidyl 3-(bromoacetamido)propionate)
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C9H11N2O5Br
CAS-szám:
Molekulatömeg:
307.10
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt
≥90%
Minőségi szint
form
powder
molekulatömeg
307.1
reakcióalkalmasság
reagent type: cross-linking reagent
tárolási körülmény
desiccated
oldhatóság
DMSO or DMF: soluble
funkcionális csoport
NHS ester
bromo
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
O=C(CCC1=O)N1OC(CCNC(CBr)=O)=O
InChI
1S/C9H11BrN2O5/c10-5-6(13)11-4-3-9(16)17-12-7(14)1-2-8(12)15/h1-5H2,(H,11,13)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WGMMKWFUXPMTRW-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
SBAP is a sulfhydryl-reactive and amine-reactive heterobifunctional crosslinker. The reagent′s NHS ester reacts with primary amines at pH 7-9 to form stable amide bonds, and the bromacetyl reacts with sulfhydryl groups at pH >7.5 to form stable thioether bonds This reagent is useful for preparing cyclic peptides and peptide conjugates because the spacer maintains peptide-like character in the crosslinked species.
Tulajdonságok és előnyök
  • Reactive groups: NHS ester and bromoacetyl
  • Reactive toward: amino and sulfhydryl groups
  • NHS ester reacts with primary amines at pH 7-9 to form a stable amide bond
  • Bromacetyl group reacts with sulfhydryl groups at pH > 7.5 to form stable thioether bonds
  • Non-cleavable
  • Water-insoluble (dissolve first in DMF or DMSO)
  • Spacer maintains peptide-like character in the crosslinked species
  • Resulting crosslink is susceptible to acid hydrolysis
  • Useful for preparing cyclic peptides and peptide conjugates
Vigyázat
This product is sensitive to moisture. The vial is packaged in a resealable bag with a desiccant to reduce exposure to moisture. After cold storage, equilibrate the vial to room temperature before opening to reduce condensation inside the vial. Make fresh solutions. Storage of stock solutions is not recommended. After use, return the vial to the resealable bag. Close the bag and store the product at the recommended temperature.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
J K Inman et al.
Bioconjugate chemistry, 2(6), 458-463 (1991-11-01)
A new amino acid derivative, N alpha-(tert-butoxycarbonyl)-N epsilon-[N-(bromoacetyl)-beta-alanyl]-L-lysine (BBAL), has been synthesized as a reagent to be used in solid-phase peptide synthesis for introducing a side-chain bromoacetyl group at any desired position in a peptide sequence. The bromoacetyl group subsequently