Fontos dokumentumok
P0878
O-Phospho-L-serine
≥98% (TLC), powder, glutamate synthase (ferredoxin)] inhibitor
Szinonimák:
L-2-Amino-3-hydroxypropanoic acid 3-phosphate, L-SOP, L-Serine O-phosphate
About This Item
Javasolt termékek
product name
O-Phospho-L-serine,
form
powder
Minőségi szint
tárolási körülmény
under inert gas
mp
190 °C (lit.)
SMILES string
N[C@@H](COP(O)(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C3H8NO6P/c4-2(3(5)6)1-10-11(7,8)9/h2H,1,4H2,(H,5,6)(H2,7,8,9)/t2-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BZQFBWGGLXLEPQ-REOHCLBHSA-N
Géninformáció
human ... GRM4(2914) , GRM7(2917) , GRM8(2918)
Alkalmazás
- for the expression, purification and phosphorylation of protein
- to study its chemical shift
- to spectroscopically determine its pKa values using Raman spectroscopy
Biokémiai/fiziológiai hatások
Veszélyességi osztályok
Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3