Merck
115622
Sigma-Aldrich
4-Chlorobenzonitrile
99%
Szinonimák:
1-Chloro-4-benzonitrile, 1-Chloro-4-cyanobenzene, 4-Cyanophenyl chloride, p-Chlorobenzonitrile
About This Item
Lineáris képlet:
ClC6H4CN
CAS-szám:
Molekulatömeg:
137.57
Beilstein:
1072122
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
eCl@ss:
39050680
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
99%
Forma
solid
bp
223 °C (lit.)
mp
90-93 °C (lit.)
funkcionális csoport
chloro
nitrile
SMILES string
Clc1ccc(cc1)C#N
InChI
1S/C7H4ClN/c8-7-3-1-6(5-9)2-4-7/h1-4H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GJNGXPDXRVXSEH-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
4-Chlorobenzonitrile has been used in the preparation of amides.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
226.4 °F
Lobbanási pont (C)
108 °C
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Ondrej Kaplan et al.
Applied microbiology and biotechnology, 73(3), 567-575 (2006-10-25)
Aspergillus niger K10 cultivated on 2-cyanopyridine produced high levels of an intracellular nitrilase, which was partially purified (18.6-fold) with a 24% yield. The N-terminal amino acid sequence of the enzyme was highly homologous with that of a putative nitrilase from
Luca Quattrini et al.
Scientific reports, 9(1), 9943-9943 (2019-07-11)
Melanoma is the most serious form of skin cancer but its medication is still far from being safe and thoroughly effective. The search of novel therapeutic approaches represents therefore a health emergency to push through eagerly. In this study, we