Fontos dokumentumok
330639
L-Alanine methyl ester hydrochloride
99%, for peptide synthesis
Szinonimák:
(S)-2-Aminopropionic acid methyl ester hydrochloride, L-Ala-OMe·HCl
About This Item
Javasolt termékek
product name
L-Alanine methyl ester hydrochloride, 99%
Minőségi szint
Teszt
99%
optikai aktivitás
[α]25/D +7.0°, c = 1.6 in methanol
reakcióalkalmasság
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
109-111 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
SMILES string
Cl.COC(=O)[C@H](C)N
InChI
1S/C4H9NO2.ClH/c1-3(5)4(6)7-2;/h3H,5H2,1-2H3;1H/t3-;/m0./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IYUKFAFDFHZKPI-DFWYDOINSA-N
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?