Fontos dokumentumok
8.18213
Sigma-Aldrich
tert-Butyl glycinate
for synthesis
Szinonimák:
tert-Butyl glycinate, Glycine tert-butyl ester
About This Item
Lineáris képlet:
H2NCH2COOC(CH3)3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
131.17
UNSPSC kód:
12352108
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
≥92.5% (GC)
form
liquid
bp
29-31 °C/3 hPa
sűrűség
0.96 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
2-8°C
InChI
1S/C6H13NO2/c1-6(2,3)9-5(8)4-7/h4,7H2,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SJMDMGHPMLKLHQ-UHFFFAOYSA-N
Analízis megjegyzés
Assay (GC, area%): ≥ 92.5 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.959 - 0.962
Identity (IR): passes test
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3