Merck
608165
Sigma-Aldrich
Glycine-13C2,15N ethyl ester hydrochloride
98 atom % 15N, 99 atom % 13C
Szinonimák:
Ethyl glycinate-13C2,15N hydrochloride
About This Item
Lineáris képlet:
H215N13CH213COOCH2CH3·HCl
Molekulatömeg:
142.56
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352108
PubChem Substance ID:
izotóptisztaság
99 atom % 13C
98 atom % 15N
form
solid
mp
145-146 °C (lit.)
tömegeltolódás
M+3
SMILES string
Cl.CCO[13C](=O)[13CH2][15NH2]
InChI
1S/C4H9NO2.ClH/c1-2-7-4(6)3-5;/h2-3,5H2,1H3;1H/i3+1,4+1,5+1;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
TXTWXQXDMWILOF-XNBXTRTGSA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)