Fontos dokumentumok
8.43794
Sigma-Aldrich
D-(+)-Glucono-delta-lactone
for synthesis
Szinonimák:
D-(+)-Glucono-delta-lactone
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C6H10O6
CAS-szám:
Molekulatömeg:
178.14
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352115
EC index szám:
202-016-5
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Forma
solid
pH
3.6 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp
151-154 °C (decomposition)
térfogatsúly
750 kg/m3
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
O1C(C(C(C(C1=O)O)O)O)CO
InChI
1S/C6H10O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-5,7-10H,1H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PHOQVHQSTUBQQK-UHFFFAOYSA-N
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1