Fontos dokumentumok
8.43961
Sigma-Aldrich
D-Glucoronic acid
for synthese
Szinonimák:
D-Glucoronic acid
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C6H10O7
CAS-szám:
Molekulatömeg:
194.14
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352106
EC index szám:
229-486-4
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
≥98.0% (acidimetric)
mp
160-164 °C (decomposition)
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
O[C@@H]([C@H](O)[C@@H](O)C=O)[C@H](O)C(=O)O
InChI
1S/C6H10O7/c7-1-2(8)3(9)4(10)5(11)6(12)13/h1-5,8-11H,(H,12,13)/t2-,3+,4-,5-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IAJILQKETJEXLJ-QTBDOELSSA-N
Analízis megjegyzés
Assay (acidimetric): ≥ 98.0 %
Identity (IR): passes test
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3