Fontos dokumentumok
46970
Fluorescein sodium salt
p.a.
Szinonimák:
Acid Yellow 73, D&C;Yellow No. 8, NaFl, NaFluo, Sodium fluorescein, Uranine
About This Item
Javasolt termékek
grade
p.a.
Minőségi szint
Forma
powder
fluoreszcencia
λex 460 nm; λem 515 nm(lit.)
SMILES string
[Na+].[Na+].[O-]c1ccc2c(Oc3cc([O-])ccc3C24OC(=O)c5ccccc45)c1
InChI
1S/C20H12O5.2Na/c21-11-5-7-15-17(9-11)24-18-10-12(22)6-8-16(18)20(15)14-4-2-1-3-13(14)19(23)25-20;;/h1-10,21-22H;;/q;2*+1/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RGPLGPBQJOQFJS-UHFFFAOYSA-L
Alkalmazás
Xanthene fluorophores, like Fluorescein Sodium Salt (FSS), are versatile compounds used across diverse fields of chemistry and life sciences.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
423.7 °F - Pensky-Martens closed cup
Lobbanási pont (C)
217.6 °C - Pensky-Martens closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?