Fontos dokumentumok
67884
Supelco
Fluorescein Sodium salt - CAPS solution
for fluorescence, ≥95.0% (HPLC)
About This Item
UNSPSC kód:
12190000
NACRES:
NA.21
grade
for fluorescence
Minőségi szint
Teszt
≥95.0% (HPLC)
koncentráció
1 mM fluorescein sodium salt in 20 mM CAPS, pH 10.0
λmax
490 nm±5 nm
fluoreszcencia
λex 490 nm; λem 514 nm in 20 mM CAPS, pH 10.0
észlelési módszer
fluorometric
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
recommended storage temperature 15 °C
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)