Merck
F14203
Sigma-Aldrich
4-Fluorophenylhydrazine hydrochloride
97%
About This Item
Lineáris képlet:
FC6H4NHNH2 · HCl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
162.59
Beilstein:
3627721
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt:
97%
Minőségi szint
Teszt
97%
mp
≥300 °C (lit.)
SMILES string
Cl.NNc1ccc(F)cc1
InChI
1S/C6H7FN2.ClH/c7-5-1-3-6(9-8)4-2-5;/h1-4,9H,8H2;1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FEKUXLUOKFSMRO-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)