Merck
152137
Sigma-Aldrich
4-Methoxyphenylhydrazine hydrochloride
95%
Szinonimák:
(4-Methoxyphenyl)hydrazine hydrochloride, (4-Methoxyphenyl)hydrazine monohydrochloride, (p-Methoxyphenyl)hydrazine hydrochloride, (p-Methoxyphenyl)hydrazinium chloride, 1-(p-Methoxyphenyl)hydrazine hydrochloride, N-(4-Methoxyphenyl)hydrazine hydrochloride, [4-(Methyloxy)phenyl]hydrazine monohydrochloride, p-Anisylhydrazine hydrochloride
About This Item
Lineáris képlet:
CH3OC6H4NHNH2·HCl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
174.63
Beilstein:
3566583
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt:
95%
Minőségi szint
Teszt
95%
mp
160-162 °C (dec.) (lit.)
funkcionális csoport
hydrazine
SMILES string
Cl.COc1ccc(NN)cc1
InChI
1S/C7H10N2O.ClH/c1-10-7-4-2-6(9-8)3-5-7;/h2-5,9H,8H2,1H3;1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FQHCPFMTXFJZJS-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
4-Methoxyphenylhydrazine hydrochloride was used in the preparation of 5-cyano-3-(5-methoxy-2-methylindol-3-yl)-1,2,4-thiadiazole.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
T Iwakawa et al.
Chemical & pharmaceutical bulletin, 48(1), 160-162 (2000-03-08)
Treatment of 3-acetonyl-5-cyano-1,2,4-thiadiazole (1) with 4-methyl or 4-methoxyphenylhydrazine hydrochloride provided 5-cyano-3-(2,5-dimethylindol-3-yl)-1,2,4-thiadiazole (2) or 5-cyano-3-(5-methoxy-2-methylindol-3-yl)-1,2,4-thiadiazole (3) as the sole product, respectively. In contrast, treatment of 1 with phenylhydrazine hydrochloride resulted in the formation of 5-cyano-3-(2-methylindol-3-yl)-1,2,4-thiadiazole (4) and the unexpected 5-cyano-3-(3,5-dimethyl-1-phenylpyrazol-4-yl)-1,2,4-thiadiazole (5).