Merck
257532
Sigma-Aldrich
2,3,7,8,12,13,17,18-Octaethyl-21H,23H-porphine iron(III) chloride
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C36H44ClFeN4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
624.06
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Forma
solid
Minőségi szint
λmax
382 nm
SMILES string
CCc1c(CC)c2cc3c(CC)c(CC)c4cc5nc(cc6c(CC)c(CC)c(cc1n2)n6[Fe](Cl)n34)c(CC)c5CC
InChI
1S/C36H44N4.ClH.Fe/c1-9-21-22(10-2)30-18-32-25(13-5)26(14-6)34(39-32)20-36-28(16-8)27(15-7)35(40-36)19-33-24(12-4)23(11-3)31(38-33)17-29(21)37-30;;/h17-20H,9-16H2,1-8H3;1H;/q-2;;+3/p-1/b29-17-,30-18-,31-17-,32-18-,33-19-,34-20-,35-19-,36-20-;;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NWWCYXFDLUMYRQ-YAJYDHHFSA-M
Általános leírás
2,3,7,8,12,13,17,18-Octaethyl-21H,23H-porphine metalates with iron chloride to form 2,3,7,8,12,13,17,18-Octaethyl-21H,23H-porphine iron chloride (FeOEP). It may be used to form Langmuir Blodgett (LB) thin films. Iron–porphyrin could be present naturally in biofilms.
Alkalmazás
An iron–porphyrin adlayer adsorbed on the Au(111) substrate was used to study the electrocatalytic reduction of O2 in HClO4.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
In Situ Scanning Tunneling Microscopy Study of the Effect of Iron Octaethylporphyrin Adlayer on the Electrocatalytic Reduction of O2 on Au (111)
Yoshimoto S, et al.
The Journal of Physical Chemistry B, 108(17), 5171-5174 (2044)