Fontos dokumentumok
T40606
p-Tolylhydrazine hydrochloride
98%
Szinonimák:
4-Methylphenylhydrazine hydrochloride
Teszt
98%
mp
>200 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
Cl.Cc1ccc(NN)cc1
InChI
1S/C7H10N2.ClH/c1-6-2-4-7(9-8)5-3-6;/h2-5,9H,8H2,1H3;1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HMHWNJGOHUYVMD-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?