Fontos dokumentumok
156388
Pentafluorophenylhydrazine
97%
Szinonimák:
(Perfluorophenyl)hydrazine, NSC 88334, PFPH
Teszt
97%
form
powder
mp
74-76 °C (lit.)
funkcionális csoport
fluoro
hydrazine
SMILES string
NNc1c(F)c(F)c(F)c(F)c1F
InChI
1S/C6H3F5N2/c7-1-2(8)4(10)6(13-12)5(11)3(1)9/h13H,12H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BYCUWCJUPSUFBX-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?