Merck
C65807
Sigma-Aldrich
4-Chlorophenylhydrazine hydrochloride
≥95%
About This Item
Lineáris képlet:
ClC6H4NHNH2 · HCl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
179.05
Beilstein:
3596254
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
≥95%
form
powder
mp
216 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
Cl.NNc1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C6H7ClN2.ClH/c7-5-1-3-6(9-8)4-2-5;/h1-4,9H,8H2;1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YQVZREHUWCCHHX-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
J P Mahy et al.
European journal of biochemistry, 226(2), 445-457 (1994-12-01)
The reaction of p-chlorophenylhydrazine with prostaglandin H synthase (PGHS) Fe(III) under aerobic conditions leads to a partial destruction of the heme and to a new complex absorbing at 436 nm. This complex is also obtained by reaction of p-chlorophenyldiazene (pClPhN