Fontos dokumentumok
C71203
4-Chlorostyrene
97%, contains 500 ppm 4-tert-butylcatechol as inhibitor
About This Item
Javasolt termékek
gőznyomás
0.68 mmHg ( 20 °C)
Minőségi szint
Teszt
97%
Forma
liquid
tartalmaz
500 ppm 4-tert-butylcatechol as inhibitor
törésmutató
n20/D 1.565 (lit.)
bp
192 °C (lit.)
sűrűség
1.155 g/mL at 25 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Clc1ccc(C=C)cc1
InChI
1S/C8H7Cl/c1-2-7-3-5-8(9)6-4-7/h2-6H,1H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KTZVZZJJVJQZHV-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- Study of chemical and biochemical properties of the vinyl group of styrene by the development of structure activity relationships (SAR).
- Preparation of new bis(pyrazolyl)borato olefin complexes of copper(I).
- To investigate the regioselectivity in the cationic Heck reaction of 4-substituted styrenes.
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
154.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
68 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?