Fontos dokumentumok
143219
4-Bromophenylhydrazine hydrochloride
99%
Szinonimák:
1-(4-Bromophenyl)hydrazine hydrochloride, 2-(4-Bromophenyl)hydrazinium chloride, 4-Bromophenylhydrazine monohydrochloride, p-Bromophenylhydrazine monohydrochloride
Teszt
99%
Forma
powder
mp
220-230 °C (dec.) (lit.)
funkcionális csoport
bromo
hydrazine
SMILES string
Cl.NNc1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C6H7BrN2.ClH/c7-5-1-3-6(9-8)4-2-5;/h1-4,9H,8H2;1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RGGOWBBBHWTTRE-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- acylsulfonamides and acylsulfamides
- 9-bromo-2-ethenyl-7,12-dihydroindolo[3,2-d][1]benzazepin-6(5H)-one
Veszélyességi osztályok
Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?