Merck
E28005
Sigma-Aldrich
Ethyl 2-cyano-3-ethoxyacrylate
98%
Szinonimák:
Ethyl (ethoxymethylene)cyanoacetate
About This Item
Lineáris képlet:
C2H5OCH=C(CN)COOC2H5
CAS-szám:
Molekulatömeg:
169.18
Beilstein:
878814
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
98%
bp
190-191 °C/30 mmHg (lit.)
mp
49-51 °C (lit.)
SMILES string
CCO\C=C(/C#N)C(=O)OCC
InChI
1S/C8H11NO3/c1-3-11-6-7(5-9)8(10)12-4-2/h6H,3-4H2,1-2H3/b7-6+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KTMGNAIGXYODKQ-VOTSOKGWSA-N
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
266.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
130 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)