Merck
304050
Sigma-Aldrich
Triethyl orthoformate
anhydrous, 98%
Szinonimák:
Diethoxymethoxyethane, 1,1,1-Triethoxymethane
About This Item
Lineáris képlet:
CH(OC2H5)3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
148.20
Beilstein:
605384
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352001
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
grade:
anhydrous
Teszt:
98%
bp:
146 °C (lit.)
gőznyomás:
2.9 mmHg ( 20 °C)
grade
anhydrous
Minőségi szint
gőzsűrűség
5.11 (vs air)
gőznyomás
2.9 mmHg ( 20 °C)
Teszt
98%
Forma
liquid
szennyeződések
<0.003% water
<0.005% water (100 mL pkg)
párolgási maradék
<0.0005%
törésmutató
n20/D 1.391 (lit.)
bp
146 °C (lit.)
mp
−76 °C (lit.)
sűrűség
0.891 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCOC(OCC)OCC
InChI
1S/C7H16O3/c1-4-8-7(9-5-2)10-6-3/h7H,4-6H2,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GKASDNZWUGIAMG-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Triethyl orthoformate may be used to synthesize:
  • Formyl ferrocene by reacting with ferrocene in the presence of aluminium chloride.
  • 5-Nitropyridines via cyclocondensation with nitroacetone and different enamines.
  • 3-Aryl-4(3H)-quinazolinones by reacting with anthranilic acid via heterocyclization catalyzed by concentrated sulfuric acid.
Piktogramok
Flame
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Flam. Liq. 3
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
95.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
35 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
One-pot synthesis of 5-nitropyridines by the cyclocondensation of nitroacetone, triethyl orthoformate and enamines
Sagitullina GP, et al.
Mendeleev Communications, 19(3), 155-156 (2009)
A new convenient method for the synthesis of formyl ferrocene with triethyl orthoformate and A1C13
Tang J, et al.
Synthetic Communications, 30(9), 1657-1660 (2000)
Synthesis of 3-Aryl-4 (3 H)-quinazolinones from Anthranilic Acids and Triethyl Orthoformate
Cao SL, et al.
Synthetic Communications, 38(13), 2227-2236 (2008)
Adenine complexes with 3d metal perchlorates from ethanol-triethyl orthoformate.
Speca AN, et al.
Inorgorganica Chimica Acta, 37, L551-L554 (1979)
Synthesis of 8-demethyl-8-hydroxy-5-deazariboflavins
Ashton WT and Brown RD
Journal of Heterocyclic Chemistry, 17(8), 1709-1712 (1980)