Fontos dokumentumok
226319
Ethyl isocyanoacetate
95%
Szinonimák:
α-Isocyanoacetic acid ethyl ester, (Ethoxycarbonyl)methyl isonitrile, 2-Ethoxy-2-oxoethyl isocyanide, 2-Ethyloxycarbonylmethyl isocyanide, Ethoxycarbonylmethyl isocyanide, Ethyl α-isocyanoacetate, Ethyl 2-isocyanoacetate, Isocyanoacetic acid ethyl ester
Teszt
95%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.418 (lit.)
bp
194-196 °C (lit.)
sűrűség
1.035 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
amine
ester
isonitrile
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CCOC(=O)C[N+]#[C-]
InChI
1S/C5H7NO2/c1-3-8-5(7)4-6-2/h3-4H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FPULFENIJDPZBX-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
183.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
84 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?