Fontos dokumentumok
E33904
Ethyl isothiocyanate
97%
Szinonimák:
Ethyl mustard oil
Teszt
97%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.512 (lit.)
bp
130-132 °C (lit.)
mp
−6 °C (lit.)
sűrűség
0.995 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCN=C=S
InChI
1S/C3H5NS/c1-2-4-3-5/h2H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HBNYJWAFDZLWRS-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Flam. Liq. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
75.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
24 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?