Fontos dokumentumok
224294
Thiophosphoryl chloride
98%
Szinonimák:
Phosphorus sulfochloride, Phosphorus thiochloride
Teszt
98%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.555 (lit.)
bp
125 °C (lit.)
mp
−35 °C (lit.)
oldhatóság
benzene: soluble(lit.)
carbon disulfide: soluble(lit.)
carbon tetrachloride: soluble(lit.)
chloroform: soluble(lit.)
sűrűség
1.668 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
ClP(Cl)(Cl)=S
InChI
1S/Cl3PS/c1-4(2,3)5
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WQYSXVGEZYESBR-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?