Fontos dokumentumok
D91683
O,O′-Diethyl chlorothiophosphate
97%
Szinonimák:
O,O′-Diethylthiophosphoric chloride, Diethyl phosphorochloridothionate
About This Item
Javasolt termékek
gőznyomás
1.4 mmHg ( 50 °C)
Minőségi szint
Teszt
97%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.472 (lit.)
bp
45 °C/3 mmHg (lit.)
sűrűség
1.2 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCOP(Cl)(=S)OCC
InChI
1S/C4H10ClO2PS/c1-3-6-8(5,9)7-4-2/h3-4H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KMJJJTCKNZYTEY-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
197.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
92 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?