Fontos dokumentumok
185779
2-Chlorophenol
≥99%
Szinonimák:
o-Chlorophenol
Teszt
≥99%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.558 (lit.)
bp
175-176 °C (lit.)
mp
8 °C (lit.)
oldhatóság
alcohol: freely soluble
diethyl ether: freely soluble
water: slightly soluble
sűrűség
1.241 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
chloro
SMILES string
Oc1ccccc1Cl
InChI
1S/C6H5ClO/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4,8H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ISPYQTSUDJAMAB-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
2-Chlorophenol is used as a reactant in Suzuki coupling and chlorination reactions and also participates in oxidation reactions to form corresponding quinones.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
147.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
64.0 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?