Merck
191760
Sigma-Aldrich
3,4-Diaminobenzophenone
97%
Szinonimák:
4-Benzoyl-o-phenylenediamine
Méret kiválasztása
25 G
29 800,00 Ft
29 800,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
25 G
29 800,00 Ft
About This Item
Lineáris képlet:
C6H5COC6H3(NH2)2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
212.25
Beilstein:
2212487
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
29 800,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Teszt
97%
mp
115-117 °C (lit.)
SMILES string
Nc1ccc(cc1N)C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C13H12N2O/c14-11-7-6-10(8-12(11)15)13(16)9-4-2-1-3-5-9/h1-8H,14-15H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RXCOGDYOZQGGMK-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Linda Ibeto et al.
PloS one, 15(2), e0228507-e0228507 (2020-02-12)
Human chorionic gonadotropin (hCG) is a glycoprotein hormone that is essential for the maintenance of pregnancy. Glycosylation of hCG is known to be essential for its biological activity. "Hyperglycosylated" variants secreted during early pregnancy have been proposed to be involved
Hong Li et al.
PLoS pathogens, 13(3), e1006280-e1006280 (2017-03-18)
Helicobacter pylori lipopolysaccharide promotes chronic gastric colonisation through O-antigen host mimicry and resistance to mucosal antimicrobial peptides mediated primarily by modifications of the lipid A. The structural organisation of the core and O-antigen domains of H. pylori lipopolysaccharide remains unclear
Zachary A Silver et al.
Cell reports, 30(6), 1862-1869 (2020-02-13)
Approximately 50% of the mass of the Envelope (Env) glycoprotein surface subunit (gp120) of human immunodeficiency virus type 1 (HIV-1) is composed of N-linked carbohydrate. Until now, the dogma has been that HIV-1 lacks O-linked carbohydrate on Env. Here we
Alexandru D Buhimschi et al.
Photochemistry and photobiology, 96(5), 1014-1031 (2020-03-30)
Psoralen is a furocoumarin natural product that intercalates within DNA and forms covalent adducts when activated by ultraviolet radiation. It is well known that this property contributes to psoralen's clinical efficacy in several disease contexts, which include vitiligo, psoriasis, graft-versus-host
N Giovannone et al.
Nature communications, 9(1), 3287-3287 (2018-08-19)
Leukocytes are coated with a layer of heterogeneous carbohydrates (glycans) that modulate immune function, in part by governing specific interactions with glycan-binding proteins (lectins). Although nearly all membrane proteins bear glycans, the identity and function of most of these sugars