Merck
749524
Sigma-Aldrich
3,4-Diaminofurazan
97%
Szinonimák:
1,2,5-Oxadiazole-3,4-diamine
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C2H4N4O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
100.08
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
97%
Forma
solid
mp
178-183 °C
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Nc1nonc1N
InChI
1S/C2H4N4O/c3-1-2(4)6-7-5-1/h(H2,3,5)(H2,4,6)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JHJVSUCUNFXIHN-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)