Merck
646962
Sigma-Aldrich
4-Amino-3-nitropyridine
97%
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C5H5N3O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
139.11
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
97%
Forma
solid
mp
203-207 °C (lit.)
funkcionális csoport
nitro
SMILES string
Nc1ccncc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C5H5N3O2/c6-4-1-2-7-3-5(4)8(9)10/h1-3H,(H2,6,7)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IUPPEELMBOPLDJ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)