Merck
777641
Sigma-Aldrich
2,3-Diamino-6-chloropyridine
97%
Szinonimák:
6-Chloropyridine-2,3-diamine
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C5H6ClN3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
143.57
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
97%
form
solid
mp
131-134 °C
funkcionális csoport
chloro
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
ClC1=NC(N)=C(N)C=C1
InChI
1S/C5H6ClN3/c6-4-2-1-3(7)5(8)9-4/h1-2H,7H2,(H2,8,9)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QEIRYIILFUVXAM-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Health hazardExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)