Fontos dokumentumok
395048
Methylamine solution
2.0 M in methanol
Szinonimák:
Monomethylamine
About This Item
Javasolt termékek
gőznyomás
10.86 psi ( 55 °C)
2.07 psi ( 20 °C)
Minőségi szint
form
liquid
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
koncentráció
2.0 M in methanol
bp
40 °C
sűrűség
0.785 g/mL at 25 °C
funkcionális csoport
amine
környezetbarátabb alternatív kategória
SMILES string
CN
InChI
1S/CH5N/c1-2/h2H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BAVYZALUXZFZLV-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Methylamine solution is an aqueous solution of Methylamine. It is used to synthesize amino-terminated monolayers of phthalimide on silicon surfaces.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Eyes,Central nervous system, Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
44.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
7 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?