Merck
249955
Sigma-Aldrich
Tin(IV) chloride solution
1.0 M in methylene chloride
Szinonimák:
Stannic chloride, Tin tetrachloride
About This Item
Lineáris képlet:
SnCl4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
260.52
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma
liquid
Minőségi szint
reakcióalkalmasság
core: tin
reagent type: catalyst
koncentráció
1.0 M in methylene chloride
sűrűség
1.419 g/mL at 25 °C
SMILES string
Cl[Sn](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/4ClH.Sn/h4*1H;/q;;;;+4/p-4
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HPGGPRDJHPYFRM-UHFFFAOYSA-J
Általános leírás
Tin(IV) chloride shows Lewis acid character and is generally used for the synthesis of SnO2 nanoparticles by sol-gel method.
Alkalmazás
Tin(IV) chloride solution can be used for chloromethylation reaction of polysulfones to develop polymer electrolyte membranes.
Kiszerelés
The 25 mL Sure/Seal bottle is recommended as a single-use bottle. Repeated punctures will likely result in decreased performance of product.
Jogi információk
Sure/Seal is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system, Respiratory system
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Molecular addition compounds of tin (IV) chloride. I. Interaction with benzonitriles in benzene solution.
Brown TL and Kubota M
Journal of the American Chemical Society, 83(2), 331-334 (1961)
Phosphoric acid doped polysulfone membranes with aminopyridine pendant groups and imidazole cross-links.
Hink S, et al.
European Polymer Journal, 72(20), 102-113 (2015)
Solid-State and Solution Structural Study of Acetylacetone-Modified Tin (IV) Chloride Used as a Precursor of SnO2 Nanoparticles Prepared by a Sol- Gel Route.
Briois V, et al.
Chemistry of Materials, 16(20), 3885-3894 (2004)
Gerry A Griffith et al.
Journal of the American Chemical Society, 128(40), 13130-13141 (2006-10-05)
Difluorinated alkenoate ethyl 3,3-difluoro-2-(N,N-diethylcarbamoyloxy)-2-propenoate reacts rapidly and in high yield with furan and a range of substituted furans in the presence of a tin(IV) catalyst. Non-fluorinated congener 2-(N,N-diethylcarbamoyloxy)-2-propenoate fails to react at all under the same conditions. These reactions have
Gary B Evans et al.
The Journal of organic chemistry, 69(6), 2217-2220 (2004-04-03)
Promotion by Lewis acid of the addition of some aryllithiums to a carbohydrate-based imine, which has allowed a more facile synthesis of some imino-C-nucleoside analogues, is described. Use of the corresponding nitrone does not assist in some cases, but lithiated