Fontos dokumentumok
36545
Dichloroacetic acid
PESTANAL®, analytical standard
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
gőzsűrűség
4.5 (vs air)
gőznyomás
0.19 mmHg ( 20 °C)
termékcsalád
PESTANAL®
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
törésmutató
n20/D 1.466 (lit.)
bp
194 °C (lit.)
mp
9-11 °C (lit.)
sűrűség
1.563 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
agriculture
environmental
format
neat
SMILES string
OC(=O)C(Cl)Cl
InChI
1S/C2H2Cl2O2/c3-1(4)2(5)6/h1H,(H,5,6)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JXTHNDFMNIQAHM-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Aquatic Acute 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Lact. - Met. Corr. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1A - STOT RE 2 Oral
Célzott szervek
Brain,Liver,Testes
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?