Fontos dokumentumok
223115
Dimethyl sebacate
99%
Szinonimák:
Decanedioic acid 1,10-dimethyl ester, Dimethyl decanedioate, NSC 9415, Sebacic acid dimethyl ester
Teszt
99%
bp
158 °C/10 mmHg (lit.)
mp
29-31 °C (lit.)
sűrűség
0.988 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
COC(=O)CCCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C12H22O4/c1-15-11(13)9-7-5-3-4-6-8-10-12(14)16-2/h3-10H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ALOUNLDAKADEEB-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
314.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
157 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?