Merck
178012
Sigma-Aldrich
(1,2-Dibromoethyl)benzene
≥98%
Szinonimák:
1,2-Dibromo-1-phenylethane, Phenylethylene bromide, Styrene dibromide
About This Item
Lineáris képlet:
C6H5CH(Br)CH2Br
CAS-szám:
Molekulatömeg:
263.96
Beilstein:
907323
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
≥98%
form
solid
bp
139-141 °C/15 mmHg (lit.)
mp
70-74 °C (lit.)
funkcionális csoport
bromo
phenyl
SMILES string
BrCC(Br)c1ccccc1
InChI
1S/C8H8Br2/c9-6-8(10)7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SHKKTLSDGJRCTR-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
The metabolism of 1,2-dibromo-1-phenylethane in rat was examined.
Alkalmazás
  • Effects of the biocide methylisothiazolinone on Xenopus laevis wound healing and tail regeneration.: The study assesses the impact of 2-Methyl-4-isothiazolin-3-one on regenerative processes in amphibians, contributing to the understanding of its biological effects and potential toxicity (Delos Santos et al., 2016).
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
C E Zoetemelk et al.
Drug metabolism and disposition: the biological fate of chemicals, 15(3), 418-425 (1987-05-01)
The metabolism of 1,2-dibromo-1-phenylethane (DBPE) was studied in rats. Administration of DBPE orally, in doses of 0.25-1.25 mmol/kg (66-330 mg/kg), to male Wistar rats resulted in the excretion of a single mercapturic acid in urine. The methyl esters of three