Fontos dokumentumok
105740
α,α′-Dichloro-p-xylene
98%
Szinonimák:
1,4-Bis(chloromethyl)benzene, p-Xylylene dichloride
Teszt
98%
Forma
solid
bp
254 °C (lit.)
mp
98-101 °C (lit.)
funkcionális csoport
chloro
SMILES string
ClCc1ccc(CCl)cc1
InChI
1S/C8H8Cl2/c9-5-7-1-2-8(6-10)4-3-7/h1-4H,5-6H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZZHIDJWUJRKHGX-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1A
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?