Merck
123889
Sigma-Aldrich
α,α′-Dichloro-o-xylene
98%
Szinonimák:
1,2-Bis(chloromethyl)benzene, o-Xylylene dichloride
About This Item
Lineáris képlet:
C6H4(CH2Cl)2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
175.06
Beilstein:
2043675
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
98%
form
solid
bp
239-241 °C (lit.)
mp
51-55 °C (lit.)
funkcionális csoport
chloro
SMILES string
ClCc1ccccc1CCl
InChI
1S/C8H8Cl2/c9-5-7-3-1-2-4-8(7)6-10/h1-4H,5-6H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FMGGHNGKHRCJLL-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
α,α′-Dichloro-o-xylene reacts with elemental tellurium and NaI in 2-methoxyethanol to form 1,1-diiodo-3,4-benzo-1-telluracyclopentane.
Alkalmazás
α,α′−Dichloro-o-xylene was used in solid-phase synthesis of large combinatorial variations of fundamental peptide unit.
Piktogramok
Exclamation markEnvironment
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
257.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
125 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
The synthesis and characterization of α-and β-1, 1-diiodo-3, 4-benzo-1-telluracyclopentane, C8 H8Tel2.
Ziolo RF and Gunther WHH.
Journal of Organometallic Chemistry, 146(3), 245-251 (1978)
William L Scott et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 15(7), 4961-4983 (2010-07-27)
Amino acids are Nature's combinatorial building blocks. When substituted on both the amino and carboxyl sides they become the basic scaffold present in all peptides and proteins. We report a solid-phase synthetic route to large combinatorial variations of this fundamental