Merck
649546
Sigma-Aldrich
2,6-Bis(bromomethyl)naphthalene
95%
Szinonimák:
2,6-Di(bromomethyl)naphthalene
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C12H10Br2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
314.02
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
solid
Teszt:
95%
Minőségi szint
Teszt
95%
Forma
solid
mp
183-187 °C (lit.)
funkcionális csoport
bromo
SMILES string
BrCc1ccc2cc(CBr)ccc2c1
InChI
1S/C12H10Br2/c13-7-9-1-3-11-6-10(8-14)2-4-12(11)5-9/h1-6H,7-8H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JRHSGFPVPTWMND-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
CorrosionEnvironment
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)