Fontos dokumentumok
657336
1,3,5-Tris(bromomethyl)benzene
97%
Szinonimák:
2,4,6-Tri(bromomethyl)benzene, Tribromomesitylene
Teszt
97%
form
solid
mp
94-99 °C
SMILES string
BrCc1cc(CBr)cc(CBr)c1
InChI
1S/C9H9Br3/c10-4-7-1-8(5-11)3-9(2-7)6-12/h1-3H,4-6H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GHITVUOBZBZMND-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Professor Chen (Nankai University, China) and his team explain the strategies behind their recent record-breaking organic solar cells, reaching a power conversion efficiency of 17.3%.