Fontos dokumentumok
123560
α,α-Dibromotoluene
97%
Szinonimák:
Benzal bromide
Teszt
97%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.614 (lit.)
bp
156 °C/23 mmHg (lit.)
sűrűség
1.51 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
BrC(Br)c1ccccc1
InChI
1S/C7H6Br2/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VCJZTATVUDMNLU-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
228.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
109 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?