Fontos dokumentumok
36580
α,α′-Dichloro-m-xylene
≥98.0% (GC)
Szinonimák:
1,3-Bis(chloromethyl)benzene
Teszt
≥98.0% (GC)
bp
250-255 °C (lit.)
mp
33-35 °C (lit.)
oldhatóság
methanol: soluble 1 g/10 mL, clear, colorless
sűrűség
1.202 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
chloro
SMILES string
ClCc1cccc(CCl)c1
InChI
1S/C8H8Cl2/c9-5-7-2-1-3-8(4-7)6-10/h1-4H,5-6H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GRJWOKACBGZOKT-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?