Merck
D44405
Sigma-Aldrich
α,α′-Dibromo-o-xylene
97%
Szinonimák:
1,2-Bis(bromomethyl)benzene, o-Xylylene dibromide
About This Item
Lineáris képlet:
C6H4(CH2Br)2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
263.96
Beilstein:
637159
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
solid
Teszt:
97%
Teszt
97%
Forma
solid
mp
91-94 °C (lit.)
sűrűség
1.96 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
BrCc1ccccc1CBr
InChI
1S/C8H8Br2/c9-5-7-3-1-2-4-8(7)6-10/h1-4H,5-6H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KGKAYWMGPDWLQZ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)