Merck
184829
Sigma-Aldrich
1,2-Benzenedimethanol
97%
Szinonimák:
1,2-Bis(hydroxymethyl)benzene, o-Xylene-α,α′-diol, Phthalyl alcohol
About This Item
Lineáris képlet:
C6H4(CH2OH)2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
138.16
Beilstein:
508775
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Minőségi szint
Teszt
97%
form
solid
mp
63-65 °C (lit.)
SMILES string
OCc1ccccc1CO
InChI
1S/C8H10O2/c9-5-7-3-1-2-4-8(7)6-10/h1-4,9-10H,5-6H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XMUZQOKACOLCSS-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)